Documenti fondamentali
243949
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride bis(tetrahydrofuran) solution
1.0 M in toluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H20AlLiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in toluene
Densità
0.875 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[AlH4-].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.Al.Li.4H/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-4H2;;;;;;/q;;-1;+1;;;;
VVFCZWUYZWVYGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reducing agent for preparation of of indazole- and benzisoxazole-isoindolines toward use in treatment of psychiatric disorders
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)