Documenti
243906
Sigma-Aldrich
Borane triphenylphosphine complex
97%
Sinonimo/i:
Triphenylphosphineborane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P · BH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
B.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.BH3/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H3
CHVBILDTVBDARQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • C-P cross coupling with aryl iodides
  • Synthesis of N-heterocyclic carbene borane complexes via Lewis base exchange
  • Catalyst-free alcoholysis to deprotect phosphane-boranes
  • Undergoing heterolytic activation
  • Deprotection via reactions with resin-supported amines
  • Insertion of overcrowded silylene into hydroboranes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2