Documenti fondamentali
242136
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 4-morpholinylphosphonochloridate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12ClN2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
54-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(=O)N2CCOCC2)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)