240966
1-Butanethiol
≥99%
Sinonimo/i:
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?