Documenti fondamentali
238805
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4676 (lit.)
P. ebollizione
91 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)