Key Documents
238775
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-3,5,9-decatrien-2-one
technical grade, 85%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CH=CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical grade
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5046 (lit.)
P. eboll.
79 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CC=C)\C=C(C)\C=C\C(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)