238651
IGEPAL® CO-720
average Mn ~749
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene (12) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)n · C15H24O, n=10.5-12
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~749
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
Stringa SMILE
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Note legali
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
380.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection