Key Documents
238228
Sigma-Aldrich
Allyl ethyl ether
95%
Sinonimo/i:
3-Ethoxypropene, Ethyl allyl ether
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
1361480
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
1-5% ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
65-66 °C (lit.)
Densità
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)