237752
L-Pipecolic acid
Proline homolog., 99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Piperidinecarboxylic acid, L-Homoproline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder with small lumps
Attività ottica
[α]25/D −26.4°, c = 1 in H2O
Colore
white
Punto di fusione
272 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?