Documenti fondamentali
236942
Sigma-Aldrich
Diclorometano-d2
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Dideuterometilencloruro, Metilene cloruro-d2
About This Item
Formula condensata:
CD2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.94
Beilstein:
1733318
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Tensione di vapore
24.77 psi ( 55 °C)
7.02 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Confezionamento
pk of 10 × 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
40 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)