236128
Cobalt(II) fluoride
powder
Sinonimo/i:
Cobaltous fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Concentrazione
37.8-40.6% (fluorine (F) basis (with lead acetate, gravimetric))
Densità
4.43 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.