Documenti fondamentali
235814
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-2-5(9)6(13(14)15)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H
VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride has been used in the synthesis of:
  • 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins[1]
  • new substituted 10 H-phenothiazines[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Romkes et al.
Cancer research, 47(19), 5108-5111 (1987-10-01)
The competitive receptor binding affinities of thirteen 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins to hepatic cytosol from rat, mouse, guinea pig, and hamster were determined with [3H]-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin as the radioligand. Multiple parameter linear regression analysis of the binding data from the four species gave
Naveen Gautam et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 29(3), 178-189 (2010-04-22)
This article describes the synthesis of new substituted 10 H-phenothiazines by Smiles rearrangement. These compounds are then used as a base to form ribofuranosides by treating them with a sugar (1-O-acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-ribofuranose). On oxidation with hydrogen peroxide in glacial acetic acid