Documenti fondamentali
235326
Sigma-Aldrich
Vinyl crotonate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
contiene
100 ppm hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
133-134 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\C(=O)OC=C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)