Documenti
235245
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl dichlorophosphate
99%
Sinonimo/i:
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 4-Chlorophenyl dichlorophosphinate, p-Chlorophenyl dichlorophosphate
About This Item
Formula condensata:
Cl2P(O)OC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.43
Beilstein:
910754
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
142 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Antimicrobial agents
  • Antioxidant agents
  • Antitumor agents
  • Nucleotide anti-viral prodrug
Used as:
  • Phosphorylation agent
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter