Key Documents
234060
Sigma-Aldrich
Chromoxane Cyanine R
Dye content 40 %
Sinonimo/i:
Eriochrome® Cyanine R, Eriochrome® Cyanine RC, Eriochrome® cyanine R, Mordant Blue 3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H15Na3O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.39
Colour Index:
43820
Beilstein:
3873874
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, 40%
λmax
512 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Note legali
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)