Documenti
233129
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
JXIWJBWMQXDALU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Assymmetric reduction of 2-(trifluoromethyl)benzophenone by lithium aluminium hydride treated with (S)-(+) or (R)-(−)-2 (2-iso-indolinyl)butan-1-ol has been investigated.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Preparative synthesis of optically pure ortho-substituted benzhydrols by asymmetric reductions of the corresponding benzophenones.
Brown E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(7), 841-844 (1992)