Documenti
233102
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
90 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4,12H,5H2
TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol has been used to investigate the aromatic aldehydes as substrate for yeast alcohol dehydrogenase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Aromatic aldehydes as substrates for yeast and yeast alcohol dehydrogenase.
A Long et al.
Biotechnology and bioengineering, 33(5), 657-660 (1989-01-25)