232866
1-(3-Hydroxyphenyl)urea
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4NHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
IPRCBIWIPMJXIK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)