Documenti fondamentali
232823
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
technical grade, ≥92%
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C10H4(SO3Na)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
≥92%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1cc2cc(O)c(cc2cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)