Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 192.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Br(CH2)11Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-745-0
Beilstein/REAXYS Number:
1740980
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
190-192 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10.6 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H22Br2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-11H2
InChI key
SIBVHGAPHVRHMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,11-Dibromoundecane was used in preparation of:
- thermotropic main-chain polyether and has been studied by variable-temperature solid-state 13C NMR spectroscopy
- discotic side group liquid crystal polymer based on poly(methyl methacrylate)
- self-assembled monolayer (SAM) substrate, 11-(mercaptoundecyl)triethylene glycol
- SAM of a ferrocene (Fc)-porphyrin (P)-C60 triad on a gold electrode
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 95% | description - | description - |
| assay ≥98% | assay 95% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form solid | form liquid |
| bp 190-192 °C/18 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.995 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| mp −10.6 °C (lit.) | mp - | mp 113-118 °C | mp - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?