Documenti fondamentali
232424
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl)phthalimide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.60
Beilstein:
140942
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
131-135 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL
Gruppo funzionale
chloro
imide
Stringa SMILE
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-(Chloromethyl)phthalimide was used:
  • in the synthesis of aminomethyl copoly-(styrene-l%-divinylbenzene) resins of high purity[1]
  • in esterification of 12S-hydroxylabda-8(17),13(16),14-trien-19-oic acid, new labdane-type diterpenoid[2]
  • in esterification of 13-ethoxylabda-8(17),11,14-trien-19-oicacid, new labdane-type diterpenoid[2]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of high capacity aminomethyl-polystyrene resin.
Zikos CC and Ferderigos NG.
Tetrahedron Letters, 36(21), 3741-3744 (1995)
M Iwamoto et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(7), 1911-1921 (2001-06-27)
Three new labdane-type diterpenoids, labda-8(17),13-dien-15,12R-olid-19-oic acid (1), 12S-hydroxylabda-8(17),13(16),14-trien-19-oic acid (2) and 13-ethoxylabda-8(17),11,14-trien-19-oic acid (3), along with known diterpenoids, trans-communic acid (4), totarol (5), 12-methoxyabieta-8,11,13-trien-11-ol (6), and 7 alpha,8 alpha-epoxy-6 alpha-hydroxyabieta-9(11),13-dien-12-one (7) were isolated from the stem bark of Thuja standishii.