Key Documents
232076
Sigma-Aldrich
Molybdenum(II) acetate dimer
98%
Sinonimo/i:
Di-molybdenum tetraacetate
About This Item
Formula condensata:
Mo2(OCOCH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
needles
Impiego in reazioni chimiche
core: molybdenum
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Mo]OC(C)=O.CC(=O)O[Mo]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Mo/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
DOOLFANBWPPEGQ-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.