Documenti fondamentali
231258
Sigma-Aldrich
1-Aminohexylamide gel
~2.4 meq/g
Sinonimo/i:
Poly(acrylic acid 6-aminohexylamide)
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH[C(O)NH(CH2)6NH2]-]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Descrizione
gel volume in water 4 4mL/g
Livello qualitativo
Attività specifica
~2.4 meq/g
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[X]C(CC(CC(C[X])C(=O)NCCCCCCN)C(=O)NCCCCCCN)C(=O)NCCCCCCN
Applicazioni
Affinity chromatography.
Caratteristiche e vantaggi
Cross-linked poly(methyl acrylate) reacted with 1,6-diaminohexane to form amino-amide. Used in water or organic solvents. Stable at pH 2-11. Good chemical and mechanical stability, high terminal amine content, low steric hindrance to amine groups.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)