Documenti
230618
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H4CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C14H22O2/c1-4-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15-5-2)16-6-3/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3
FMARRBDLJSOXHA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves