Documenti fondamentali
229385
Sigma-Aldrich
Violamine R
Dye content 60 %
Sinonimo/i:
Acid Violet 9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H25N2NaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.63
Colour Index:
45190
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
powder
Composizione
Dye content, 60%
Solubilità
water: 1%
λmax
529 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥27000 at 525-531 nm in water at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1ccccc1Nc2ccc3c(OC4=CC(\C=CC4=C3c5ccccc5C(O)=O)=N\c6ccc(cc6C)S([O-])(=O)=O)c2
InChI
1S/C34H26N2O6S.Na/c1-20-7-3-6-10-29(20)35-22-11-14-27-31(18-22)42-32-19-23(36-30-16-13-24(17-21(30)2)43(39,40)41)12-15-28(32)33(27)25-8-4-5-9-26(25)34(37)38;/h3-19,35H,1-2H3,(H,37,38)(H,39,40,41);/q;+1/p-1/b36-23+;
FRCXWIMQWXXKSC-CWWQQMKRSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Parisi et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 58(11), 690-694 (1982-06-15)
From the examination of the visible and ultraviolet spectra, together with the excitation and fluorescence spectra of the chromatographically pure samples of rhodamine B, rhodamine 6G and violamine R, it is possible to establish the nature of the chromophores in
G Parisi et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 58(11), 683-689 (1982-06-15)
Rhodamines, commonly used in microscopic studies, are basic dyes derived from xanthene. They have recently been used for the quantitative analysis of important cations, as well as in the vital staining of mitochondria of normal or pathological cells and also