Documenti fondamentali
229261
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2-tetralone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc2CCC(=O)Cc2cc1OC
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Applicazioni
For enamine preparation and elaboration to dopamine agonists.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W K Brewster et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(6), 1756-1764 (1990-06-01)
trans-10,11-Dihydroxy-5,6,6a,7,8,12b-hexahydrobenzo[a]phenan thridine (4a, dihydrexidine) has been found to be a highly potent and selective agonist of the dopamine D1 receptor in rat brain. Dihydrexidine had an EC50 of approximately 70 nM in activating dopamine-sensitive rat striatal adenylate cyclase and a