228311
Potassium cyclohexanebutyrate
Sinonimo/i:
Cyclohexanebutyric acid potassium salt, Potassium 4-cyclohexylbutyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95.0-105.0% (perchloric acid titration)
Forma fisica
crystals and lumps
contiene
≤5% cyclohexanebutyric acid for enhanced solubility
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2.K/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h9H,1-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3