Documenti fondamentali
227404
Sigma-Aldrich
Chirald®
99%
Sinonimo/i:
(2S,3R)-(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol, (2S,3R)-(+)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol, Dextrocarbinol base
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C(C6H5)(OH)CH(CH3)CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.41
Beilstein:
2384178
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]21/D +8.2°, c = 10 in ethanol
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](CN(C)C)[C@@](O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(15-20(2)3)19(21,18-12-8-5-9-13-18)14-17-10-6-4-7-11-17/h4-13,16,21H,14-15H2,1-3H3/t16-,19+/m1/s1
INTCGJHAECYOBW-APWZRJJASA-N
Note legali
Chirald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)