Documenti fondamentali
226793
Sigma-Aldrich
cis-Decahydronaphthalene-d18
98 atom % D
Sinonimo/i:
cis-Decalin-d18
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D18
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
PM
156.40
Indice di rifrazione
n20/D 1.4761 (lit.)
P. ebollizione
193 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)