Documenti fondamentali
226432
Sigma-Aldrich
Methyltriphenoxyphosphonium iodide
96%
Sinonimo/i:
Triphenyl phosphite methoiodide
Scegli un formato
10 G
CHF 44.70
50 G
CHF 219.00
CHF 44.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 44.70
50 G
CHF 219.00
About This Item
Formula condensata:
CH3P(I)(OC6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.22
Beilstein:
3580189
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 44.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Punto di fusione
142-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used in the transformation of the 5′-hydroxyl group in nucleosides to the 5′-deoxy-5′-iodo group.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)