Documenti fondamentali
226300
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
98%
Sinonimo/i:
Glyoxylic acid ethyl ester ethylene mercaptal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Beilstein:
118157
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)