Documenti fondamentali
224596
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dihydroxyacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
145-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)