Documenti fondamentali
224510
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OH)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Jordan et al.
Neurochemical research, 23(4), 513-517 (1998-05-05)
In vivo brain microdialysis was used to monitor 6-[18F]fluoro-L-m-tyrosine (FMT) uptake and metabolism in the striatum of conscious freely moving rats for 3 hours after FMT injection (25 mg/kg, i.v.). Microdialysate collected 20 to 120 min post-dose, contained FMT at