Key Documents
224243
Sigma-Aldrich
1-Cyanothioformanilide
97%
Sinonimo/i:
N-Phenylcyanothioformamide
About This Item
Formula condensata:
NCCSNHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C(Nc1ccccc1)C#N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)