Documenti fondamentali
223700
Sigma-Aldrich
2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran
97%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-2,2,5,5-tetramethylfuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
112 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CCC(C)(C)O1
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)