Documenti fondamentali
222852
Sigma-Aldrich
D-Ornithine monohydrochloride
98%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (R)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, D-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Beilstein:
4153339
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −21.8°, c = 2 in 5 M HCl
Purezza ottica
ee: 96% (GLC)
Punto di fusione
239 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)