Documenti
222828
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
3-Nitro-4-methoxy-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
P. eboll.
152-153 °C/28 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
8-Hydroxy-5-trifluoromethylquinoline.
Pettit MR and Tatlow JC.
Journal of the Chemical Society, 3852-3854 (1954)