Documenti fondamentali
222690
Sigma-Aldrich
2,4′-Difluorobenzophenone
96%
About This Item
Formula condensata:
(FC6H4)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5689 (lit.)
P. ebollizione
176-178 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22-24 °C (lit.)
Densità
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)