Documenti fondamentali
221910
Sigma-Aldrich
4-Nitro-N-propylbenzylamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
PNBPA
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2NHCH2CH2CH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
Cl.CCCNCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-2-7-11-8-9-3-5-10(6-4-9)12(13)14;/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3;1H
LWISLZIFEARHJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Nitro-N-propylbenzylamine hydrochloride was used as a derivatization reagent for the extraction of amine in the determination of trace amounts of diisocyanate monomers in contaminated air by an electroanalytical method[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Corbini G, et al.
Analyst, 116(7), 731-734 (1991)