Documenti fondamentali
220825
Sigma-Aldrich
Propyl 1-(1-phenylethyl)imidazole-5-carboxylate hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
Propoxate hydrochloride, R 7464
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.78
Numero MDL:
Saggio
99%
Stringa SMILE
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Applicazioni
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Nature, 205, 1018-1018 (1965)