220396
Ethyl 2-acetoxy-2-methylacetoacetate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-acetyllactate acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
80-84 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O5/c1-5-13-8(12)9(4,6(2)10)14-7(3)11/h5H2,1-4H3
RHFWCEYBHLGCKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves