Documenti fondamentali
218162
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.58
Beilstein:
4401142
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
120-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)