Documenti fondamentali
218154
Sigma-Aldrich
α,α,2-Trichloro-6-fluorotoluene
99%
Sinonimo/i:
2-Chloro-6-fluorobenzal chloride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CHCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
228-230 °C (lit.)
Densità
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)