Documenti fondamentali
216291
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxybenzyl)triphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
98%
Punto di fusione
242-245 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].Oc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)