Documenti
21622
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-Z-γ-Fmoc-L-3,4-diaminobutyric acid, γ-Fmoc-β-Z-L-3,4-diaminobutyric acid, (R)-4-(Fmoc-amino)-3-(Z-amino)butyric acid, Z-β-Dbu(Fmoc)-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H26N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in DMF
Composizione
carbon content, 67.0-69.7%
Punto di fusione
178-181 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H26N2O6/c30-25(31)14-19(29-27(33)34-16-18-8-2-1-3-9-18)15-28-26(32)35-17-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h1-13,19,24H,14-17H2,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t19-/m1/s1
GNBVOVLCIBZKIQ-LJQANCHMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3