214973
Idruro di diisobutilalluminio
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.23 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?