Documenti fondamentali
214469
Sigma-Aldrich
Gel di silice
3-10 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Dimensione particelle
3-10 mesh
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Blue-indicating
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)