Documenti fondamentali
214051
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-(4-methylphenyl)-3-pyrazolin-5-one
≥99%
Sinonimo/i:
4′-Methylphenazone, 4-Methylphenazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Stringa SMILE
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccc(C)cc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)