212830
trans-1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
95%
Sinonimo/i:
Danishefsky’s diene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
2-5% 4-methoxy-3-buten-2-one
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
68-69 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO\C=C\C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-8(6-7-9-2)10-11(3,4)5/h6-7H,1H2,2-5H3/b7-6+
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins), 4H-1-aminopyrroles and 4,5H-pyrazoles
- as Diels-Alder diene for the synthesis of pyridones and pyranones
- as reagent employed in the Mannich-Michael reaction for preparation of piperidinones and enaminones
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup