209929
2-Ethoxytetrahydrofuran
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
170-172 °C (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC1CCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-7-6-4-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
JQYYUWHWGCJWTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup